5-Chloro-2-nitrotoluène
Fournisseur: EHRENSTORFER
C11456950
EHERC11456950EA 125 EUR InStock
EHERC11456950
5-Chloro-2-nitrotoluène
5-Chloro-2-nitrotoluène
Formule: C₇H₆ClNO₂
Point d'ébullition: 249 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 25 °C
Numéro MDL: MFCD00024579
Numéro CAS: 5367-28-2
EINECS: 226-355-3
ONU: 3457
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité