Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chlorooctadécane

Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: n-Octadecylchloride

C11457400
EHERC11457400EA 70.7 EUR InStock
EHERC11457400
1-Chlorooctadécane
1-Chlorooctadécane


Formule: C₁₈H₃₇Cl
MW: 288,94 g/mol
Point d'ébullition: 356 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 20…23 °C
Densité: 0.8628 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000960
Numéro CAS: 3386-33-2
EINECS: 222-207-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité