2-Chlorophénol
Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
C11470000
EHERC11470000EA 43.7 EUR InStock
EHERC11470000
2-Chlorophénol
2-Chlorophénol
Formule: C₆H₅ClO
Point d'ébullition: 175 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 7-8 °C
Densité: 1.25 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002159
Numéro CAS: 95-57-8
EINECS: 202-433-2
ONU: 2021
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02173
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité