Acide (2-chlorophénoxy)acétique
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: 2-CPA
C11479000
EHERC11479000EA 91.2 EUR InStock
EHERC11479000
Acide (2-chlorophénoxy)acétique
Acide (2-chlorophénoxy)acétique
Formule: (C₆H₄Cl)OCH₂COOH
MW: 186,59 g/mol
Point d'ébullition: 308 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 147…148 °C
Densité: 1,509 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004298
Numéro CAS: 614-61-9
EINECS: 210-388-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité