Acide 2-(p-chlorophénoxy)-2-méthylpropionique
Fournisseur: EHRENSTORFER
C11484000
EHERC11484000EA 87.5 EUR InStock
EHERC11484000
Acide 2-(p-chlorophénoxy)-2-méthylpropionique
Acide 2-(p-chlorophénoxy)-2-méthylpropionique
Formule: C₁₀H₁₁ClO₃
Numéro MDL: MFCD00004192
Numéro CAS: 882-09-7
EINECS: 212-925-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité