Acide (4-chlorophényl)acétique
Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
C11489000
EHERC11489000EA 78.2 EUR InStock
EHERC11489000
Acide (4-chlorophényl)acétique
Acide (4-chlorophényl)acétique
Formule: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 101…104 °C
Densité: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004344
Numéro CAS: 1878-66-6
EINECS: 217-521-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité