(±)-3-Chloro-1,2-propanediol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C11502630
EHERC11502630EA 74.4 EUR InStock
EHERC11502630
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol
Formule: C₃H₇ClO₂
Point d'ébullition: 213 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –40 °C
Densité: 1.32 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004712
Numéro CAS: 96-24-2
EINECS: 202-492-4
ONU: 2689
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02164
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité