5,7-Dichloro-2-methyl-8-quinolinol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C11505800
EHERC11505800EA 142 EUR InStock
EHERC11505800
5,7-Dichloro-2-methyl-8-quinolinol
5,7-Dichloro-2-methyl-8-quinolinol
Formule: C₁₀H₇Cl₂NO
Numéro MDL: MFCD00023984
Numéro CAS: 72-80-0
EINECS: 200-789-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité