Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chlorotoluène

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention

C11522000
EHERC11522000EA 52.4 EUR InStock
EHERC11522000
4-Chlorotoluène
4-Chlorotoluène


Formule: C₇H₇Cl
Point d'ébullition: 162 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 6…8 °C
Densité: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000631
Numéro CAS: 106-43-4
EINECS: 203-397-0
ONU: 2238
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02190
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité