3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C11550000
EHERC11550000EA 160 EUR InStock
EHERC11550000
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₃Cl₂NO
Numéro MDL: MFCD00002177
Numéro CAS: 1891-95-8
EINECS: 217-572-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité