Chlorphénesine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C11553000
EHERC11553000EA 118 EUR InStock
EHERC11553000
Chlorphénesine
Chlorphénesine
Formule: C₉H₁₁ClO₃
Point de fusion: 80 °C
Numéro MDL: MFCD00021990
Numéro CAS: 104-29-0
EINECS: 203-192-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité