2,6-Dichlorothiobenzamide
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: Chlorthiamid
C11630000
EHERC11630000EA 177 EUR InStock
EHERC11630000
2,6-Dichlorothiobenzamide
2,6-Dichlorothiobenzamide
Formule: C₇H₅Cl₂NS
MW: 206,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00053523
Numéro CAS: 1918-13-4
EINECS: 217-637-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité