Cinnamaldéhyde
Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
C11667480
EHERC11667480EA 78.2 EUR InStock
EHERC11667480
Cinnamaldéhyde
Cinnamaldéhyde
Formule: C₉H₈O
Point d'ébullition: 251 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –8 °C
Densité: 1.112 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007000
Numéro CAS: 104-55-2
EINECS: 203-213-9
Merck Index: 12,02356
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité