Cinnamate de benzyle
Fournisseur: EHRENSTORFER
C11667490
EHERC11667490EA 80 EUR InStock
EHERC11667490
Cinnamate de benzyle
Cinnamate de benzyle
Formule: C₁₆H₁₄O₂
Numéro MDL: MFCD00004789
Numéro CAS: 103-41-3
EINECS: 203-109-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité