Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide citrique monohydraté

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention

C11668515
EHERC11668515EA 98.6 EUR InStock
EHERC11668515
Acide citrique monohydraté
Acide citrique monohydraté


Formule: C₆H₈O₇.H₂O
Point de fusion: 135…152 °C
Densité: 1.552 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 173.9 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149972
Numéro CAS: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité