Cuivre (II) hydroxyde
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C11698000
EHERC11698000EA 103 EUR InStock
EHERC11698000
Cuivre (II) hydroxyde
Cuivre (II) hydroxyde
Formule: H₂CuO₂
Densité: 3.37 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010968
Numéro CAS: 20427-59-2
EINECS: 243-815-9
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02709
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité