Crimidine
Fournisseur: EHRENSTORFER
C11750000
EHERC11750000EA 118 EUR InStock
EHERC11750000
Crimidine
Crimidine
Formule: C₇H₁₀ClN₃
Numéro CAS: 535-89-7
EINECS: 208-622-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité