1,7-Bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)hepta-1,6-diène-3,5-dione
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C11780000
EHERC11780000EA 83.7 EUR InStock
EHERC11780000
1,7-Bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)hepta-1,6-diène-3,5-dione
1,7-Bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)hepta-1,6-diène-3,5-dione
Formule: C₂₁H₂₀O₆
Numéro MDL: MFCD00008365
Numéro CAS: 458-37-7
EINECS: 207-280-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité