Cyclohexylamine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
C11830500
EHERC11830500EA 52.4 EUR InStock
EHERC11830500
Cyclohexylamine
Cyclohexylamine
Formule: C₆H₁₃N
Point d'ébullition: 134.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –18 °C
Densité: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 27 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001486
Numéro CAS: 108-91-8
EINECS: 203-629-0
ONU: 2357
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02758
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité