Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyclohexyldiméthylamine

Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
Synonyms: N-Cyclohexyldimethylamine, Dimethylaminocyclohexane

C11830510
EHERC11830510EA 55.8 EUR InStock
EHERC11830510
Cyclohexyldiméthylamine
Cyclohexyldiméthylamine


Formule: C₈H₁₇N
MW: 127,23 g/mol
Point d'ébullition: 160…161 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0.849 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003844
Numéro CAS: 98-94-2
EINECS: 202-715-5
ONU: 2264
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité