Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyclopentadecanone

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

C11832000
EHERC11832000EA 93 EUR InStock
EHERC11832000
Cyclopentadecanone
Cyclopentadecanone


Formule: C₁₅H₂₈O
Point d'ébullition: 338 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 63 °C
Densité: 0.89 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001266
Numéro CAS: 502-72-7
EINECS: 207-951-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité