Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α-Cyperméthrine

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger

C11890100
EHERC11890100EA 153 EUR InStock
EHERC11890100
α-Cyperméthrine
α-Cyperméthrine


Formule: C₂₂H₁₉Cl₂NO₃
Point d'ébullition: 200 °C (0.07 mmHg)
Point de fusion: 78…81 °C
Densité: 1.28 g/cm³ (22 °C)
Numéro CAS: 67375-30-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité