DL-Cystine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C11925000
EHERC11925000EA 63.3 EUR InStock
EHERC11925000
DL-Cystine
DL-Cystine
Formule: C₆H₁₂N₂O₄S₂
Point d'ébullition: 429 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 227 °C
Numéro MDL: MFCD00084652
Numéro CAS: 923-32-0
EINECS: 213-094-5
Merck Index: 13,02811
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité