Acide 2,2-dichloropropionique
Fournisseur: EHRENSTORFER
C11949500
EHERC11949500EA 133 EUR InStock
EHERC11949500
Acide 2,2-dichloropropionique
Acide 2,2-dichloropropionique
Formule: C₃H₄Cl₂O₂
Numéro MDL: MFCD00004178
Numéro CAS: 75-99-0
EINECS: 200-923-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité