Daminozide
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: Daminozide, Succinic acid 2,2-Dimethylhydrazide
C11960000
EHERC11960000EA 101 EUR InStock
EHERC11960000
Daminozide
Daminozide
Formule: C₆H₁₂N₂O₃
Numéro MDL: MFCD00002787
Numéro CAS: 1596-84-5
EINECS: 216-485-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité