Acide 4-(2,4-dichlorophénoxy)butyrique (2,4-DB)
Fournisseur: EHRENSTORFER
C11980000
EHERC11980000EA 112 EUR InStock
EHERC11980000
Acide 4-(2,4-dichlorophénoxy)butyrique (2,4-DB)
Acide 4-(2,4-dichlorophénoxy)butyrique (2,4-DB)
Formule: C₁₀H₁₀Cl₂O₃
Numéro MDL: MFCD00002819
Numéro CAS: 94-82-6
EINECS: 202-366-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité