4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid 2-ethylhexyl ester (2,4-DB 2-ethylhexyl ester)
Fournisseur: EHRENSTORFER
C11981000
EHERC11981000EA 125 EUR InStock
EHERC11981000
4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid 2-ethylhexyl ester (2,4-DB 2-ethylhexyl ester)
4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid-2-ethylhexyl ester (2,4-DB-2-ethylhexyl ester)
Formule: C₁₈H₂₆Cl₂O₃
Numéro CAS: 1320-15-6
EINECS: 215-297-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité