4,4'-TDE
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
Synonyms: 2,2-Bis(4-chlorophenyl)-1,1-dichloroethane, 1,1-Dichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane, p,p'-TDE, 4,4'-DDD, p,p'-DDD, TDE
C12031000
EHERC12031000EA 108 EUR InStock
EHERC12031000
4,4'-TDE
4,4'-TDE
Formule: C₁₄H₁₀Cl₄
MW: 320,04 g/mol
Point d'ébullition: 406 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 111 °C
Densité: 1.476 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000851
Numéro CAS: 72-54-8
EINECS: 200-783-0
ONU: 2761
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,03111
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité