Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4'-DDE

Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
Synonyms: 2,2,o,p'-Tetrachlorovinylidenebisbenzene, o,p'-DDE

C12040000
EHERC12040000EA 428 EUR InStock
EHERC12040000
2,4'-DDE
2,4'-DDE


Formule: C₁₄H₈Cl₄
MW: 318,03 g/mol
Point d'ébullition: 64…65 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –98 °C
Point d'éclair: 11 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 3424-82-6
EINECS: 222-318-0
ONU: 2930
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité