4,4'-DDE
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention
C12041000
EHERC12041000EA 87.5 EUR InStock
EHERC12041000
4,4'-DDE
4,4'-DDE
Formule: C₁₄H₈Cl₄
Point d'ébullition: 316.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 88…90 °C
Densité: 1.506 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000837
Numéro CAS: 72-55-9
EINECS: 200-784-6
ONU: 2761
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité