Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Clofenotane

Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
Synonyms: 4,4'-DDT, Dicophane, 1,1,1-Trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane, DDT, 2,2,2,p,p'-Pentachloroethylidenebisbenzene, Dichlorodiphenyltrichloroethane, p,p'-DDT

C12082000
EHERC12082000EA 0 EUR InStock
EHERC12082000
Clofenotane
Clofenotane


Formule: C₁₄H₉Cl₅
MW: 354,49 g/mol
Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼89 °C
Densité: ∼1.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 50-29-3
EINECS: 200-024-3
ONU: 2761
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02898
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité