Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

cis-Décahydronaphtalène

Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger

C12094000
EHERC12094000EA 107 EUR InStock
EHERC12094000
cis-Décahydronaphtalène
cis-Décahydronaphtalène


Formule: C₁₀H₁₈
Point d'ébullition: 194…196 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –43 °C
Densité: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064189
Numéro CAS: 493-01-6
EINECS: 207-770-9
ONU: 1147
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02866
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité