Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,10-Décanediol

Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: 1,10-Dihydroxy decane

C12095010
EHERC12095010EA 52.3 EUR InStock
EHERC12095010
1,10-Décanediol
1,10-Décanediol


Formule: C₁₀H₂₂O₂
MW: 174,28 g/mol
Point d'ébullition: 297 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 72 °C
Densité: 0.883 g/cm³ (80 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004749
Numéro CAS: 112-47-0
EINECS: 203-975-2
Merck Index: 13,02869
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité