Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Décanol

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention

C12095200
EHERC12095200EA 59.6 EUR InStock
EHERC12095200
1-Décanol
1-Décanol


Formule: H₃C(CH₂)₈CH₂OH
Point d'ébullition: 230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 7 °C
Densité: 0.82634 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004747
Numéro CAS: 112-30-1
EINECS: 203-956-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02875
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité