21-Acétate de dexamethasone
Fournisseur: EHRENSTORFER
C12170410
EHERC12170410EA 153 EUR InStock
EHERC12170410
21-Acétate de dexamethasone
21-Acétate de dexamethasone
Formule: C₂₄H₃₁FO₆
Numéro MDL: MFCD00027407
Numéro CAS: 1177-87-3
EINECS: 214-646-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité