1,4-Diaminobutane
Fournisseur: EHRENSTORFER
C12193000
EHERC12193000EA 76.3 EUR InStock
EHERC12193000
1,4-Diaminobutane
1,4-Diaminobutane
Formule: C₄H₁₂N₂
Point d'ébullition: 158 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 25…28 °C
Densité: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008235
Numéro CAS: 110-60-1
EINECS: 203-782-3
ONU: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,08134
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité