2-Nitro-p-phénylenediamine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C12195500
EHERC12195500EA 76.3 EUR InStock
EHERC12195500
2-Nitro-p-phénylenediamine
2-Nitro-p-phénylenediamine
Formule: C₆H₇N₃O₂
Point de fusion: 134…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007903
Numéro CAS: 5307-14-2
EINECS: 226-164-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité