Toluène-2,4-diamine
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
Synonyms: 4-Methyl-1,3-Phenylenediamine, 1,3-Diamino-4-methylbenzene, Toluene-2,4-diamine
C12197600
EHERC12197600EA 48.9 EUR InStock
EHERC12197600
Toluène-2,4-diamine
Toluène-2,4-diamine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 99 °C
Densité: 1.045 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007804
Numéro CAS: 95-80-7
EINECS: 202-453-1
ONU: 1709
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité