Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Toluène-2,6-diamine

Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
Synonyms: 1,3-Diamino-2-methylbenzene, Toluene-2,6-diamine

C12197800
EHERC12197800EA 52.5 EUR InStock
EHERC12197800
Toluène-2,6-diamine
Toluène-2,6-diamine


Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 280…282 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 113 °C
Numéro MDL: MFCD00007800
Numéro CAS: 823-40-5
EINECS: 212-513-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité