Sulfate de 2-méthyl-p-phénylènediamine
Fournisseur: EHRENSTORFER
C12198500
EHERC12198500EA 67 EUR InStock
EHERC12198500
Sulfate de 2-méthyl-p-phénylènediamine
Sulfate de 2-méthyl-p-phénylènediamine
Formule: C₇H₁₂N₂O₄S
Numéro MDL: MFCD00013003
Numéro CAS: 615-50-9
EINECS: 210-431-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité