Diazinon
Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
C12210000
EHERC12210000EA 108 EUR InStock
EHERC12210000
Diazinon
Diazinon
Formule: C₁₂H₂₁N₂O₃PS
Point d'ébullition: 306 °C (1013 hPa)
Densité: 1.116 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 104.4 °C (closed cup)
Numéro CAS: 333-41-5
EINECS: 206-373-8
ONU: 3018
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,03043
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité