Dibenzylamine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention
C12214500
EHERC12214500EA 53.1 EUR InStock
EHERC12214500
Dibenzylamine
Dibenzylamine
Formule: C₆H₅CH₂NHCH₂C₆H₅
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –26 °C
Densité: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004770
Numéro CAS: 103-49-1
EINECS: 203-117-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03035
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c17e97ec30680cc9e622a04bff55a48e1b301831&vid=c74bd48fc42a0747a1603d963976594b20a27385&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité