Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Dibromobenzène

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

C12216712
EHERC12216712EA 72.6 EUR InStock
EHERC12216712
1,4-Dibromobenzène
1,4-Dibromobenzène


Formule: C₆H₄Br₂
Point d'ébullition: 219 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 84…87 °C
Densité: 2.28 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000089
Numéro CAS: 106-37-6
EINECS: 203-390-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03042
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité