4,4'-Dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro-1,1'-biphényl
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: 4,4-Dibromooctafluorobiphenyl
C12240600
EHERC12240600EA 157 EUR InStock
EHERC12240600
4,4'-Dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro-1,1'-biphényl
4,4'-Dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro-1,1'-biphényl
Formule: C₁₂Br₂F₈
MW: 455,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000310
Numéro CAS: 10386-84-2
EINECS: 233-847-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité