2,5-Di-tert-butylhydroquinone
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C12252500
EHERC12252500EA 70.7 EUR InStock
EHERC12252500
2,5-Di-tert-butylhydroquinone
2,5-Di-tert-butylhydroquinone
Formule: C₁₄H₂₂O₂
Point d'ébullition: 334 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 212 °C
Densité: 1.078 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008825
Numéro CAS: 88-58-4
EINECS: 201-841-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité