Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Di-tert-butyl-p-crésol

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

C12253500
EHERC12253500EA 68.9 EUR InStock
EHERC12253500
2,6-Di-tert-butyl-p-crésol
2,6-Di-tert-butyl-p-crésol


Formule: C₁₅H₂₄O
Point d'ébullition: 265 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 69…70 °C
Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011644
Numéro CAS: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
Merck Index: 13,01547
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité