2,4-Di-tert-butylphénol
Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
Synonyms: 1,3-Di(dimethylethyl)-4-hydroxybenzene
C12254600
EHERC12254600EA 89.3 EUR InStock
EHERC12254600
2,4-Di-tert-butylphénol
2,4-Di-tert-butylphénol
Formule: C₁₄H₂₂O
MW: 206,33 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 53…56 °C
Densité: 0.887 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008828
Numéro CAS: 96-76-4
EINECS: 202-532-0
ONU: 2430
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité