Dichlone
Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
Synonyms: 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone
C12310000
EHERC12310000EA 67 EUR InStock
EHERC12310000
Dichlone
Dichlone
Formule: C₁₀H₄Cl₂O₂
MW: 227,05 g/mol
Point d'ébullition: 304 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 193 °C
Densité: 1.44 g/cm³ (16 °C)
Numéro MDL: MFCD00001677
Numéro CAS: 117-80-6
EINECS: 204-210-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03071
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité