Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dichloroacétate de méthyle

Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention

C12320200
EHERC12320200EA 67 EUR InStock
EHERC12320200
Dichloroacétate de méthyle
Dichloroacétate de méthyle


Formule: C₃H₄Cl₂O₂
Point d'ébullition: 143 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –52 °C
Densité: 1.3774 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000843
Numéro CAS: 116-54-1
EINECS: 204-146-8
ONU: 2299
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité