Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Dichloroaniline

Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger

C12322500
EHERC12322500EA 67 EUR InStock
EHERC12322500
2,5-Dichloroaniline
2,5-Dichloroaniline


Formule: C₆H₅Cl₂N
Point d'ébullition: 251 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 46…50 °C
Densité: 1.54 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007667
Numéro CAS: 95-82-9
EINECS: 202-455-2
ONU: 3442
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité